Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda de 10 ml
Código de producto. 11723284
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón unitSize
11723284 Rojo paquete de 1000
11713284 Blanco paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11723284 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP1001
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de base redonda de 10 ml Gosselin™ se han fabricado con plástico de poliestireno.
  • Base de faldón
  • Para el uso en el laboratorio
  • Compatibles con sistemas de automatización
  • Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
  • Disponibles en versión estéril o aséptica
  • Disponibles con tapón rojo o bla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Incluye Base de faldón
Envase Bolsa de 250
Cantidad Cartón de 1000
Con reborde No
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 15,8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo para centrífuga