Learn More
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Código de producto. 11779382
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón con aletas
Tapón recto
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
2500 PCS
paquete de 2000
paquete de 4000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de tapón Esterilidad unitSize
11779382 Polipropileno Tapón recto No estériles paquete de 2000
11759382 Polipropileno No incluido No estériles 2000 PCS
11729412 Poliestireno No incluido No estériles 2500 PCS
12123841 Polipropileno Tapón con aletas No estériles paquete de 2000
11874021 Poliestireno No incluido No estériles paquete de 4000
11769382 Polipropileno Tapón con aletas Estéril 2000 PCS
11759412 Poliestireno Tapón recto Estéril paquete de 2000
11739412 Poliestireno Tapón con aletas Estéril 2000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11779382 Proveedor Gosselin N.º de proveedor TK75044
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno o polipropileno. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml presentan una forma redonda.
  • Tubo de polipropileno o poliestireno natural
  • Capacidad nominal de 5 ml 
  • Montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 74,5 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Envase Bolsa de 500
Cantidad 2000/Paq.
Con reborde No
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 12,8 mm
Tipo de tapón Tapón recto
Tipo de producto Tubo de ensayo