Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno con base cónica
Código de producto. 15193957
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
15193957 No estéril 500 PCS
11763274 Estéril 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15193957 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TC5001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con rotores estándar. Los tubos de ensayo de polipropileno con base cónica Gosselin™ están disponibles con tapón de rosca verde.
  • Estériles
  • Tubos para centrífuga
  • Con certificado de esterilidad separable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
N.° por paquete 600
Envase Bolsa
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Cónicos
Cierre incluido Sí
Diámetro (métrico) 29,2 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga