Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles con o sin tapones
- Compatibles con sistemas de automatización
- Disponibles como estériles o no estériles (esterilidad proporcionada mediante tratamiento de haz de electrones a 10 kGy)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD, CE N°1935/2004 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 760 |
| Cantidad | Caja de cartón de 3800 |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 12.8 mm |
| Mostrar más |