Learn More
Gosogliptin, MedChemExpress
Código de producto. 16493758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493758 10 mg 10 miligramos
16490536 20 mg 20 miligramos
16446487 5 mg 5 miligramos
16410989 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10287
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gosogliptin
CAS 869490-23-3
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24F2N6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-00734200 PF-734200
SMILES O=C([C@H](C1)NC[C@H]1N2CCN(CC2)C3=NC=CC=N3)N4CC(CC4)(F)F
Peso molecular (g/mol) 366.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism