Learn More
Tocris Bioscience™ GoSlo SR 5-69
Descripción
GoSlo SR 5-69 is a BK channel activator (EC50 = 251 nM). Shifts the voltage required for half maximal negatively (DV1/2 = -104 mV).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-Amino-9,10-dioxo-4-((5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)amino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate |
| CAS | 1363419-31-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Ca2+-Activated Potassium Channel Activators |
| Fórmula molecular | C24H19N2NaO5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 2576 |
| Pureza | 98% |