Learn More
Acetato de goserelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Goserelin Acetate |
| CAS | 1233494-97-7 |
| Fórmula molecular | C59 H84 N18 O14 . C2 H4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Goserelin Acetate, 1-9-Luteinizing hormone-releasing factor (swine), 6-[O-(1,1-dimethylethyl)-D-serine]-, 2-(aminocarbonyl)hydrazide, acetate (salt) (9CI), Luteinizing hormone-releasing factor (pig), 6-[O-(1,1-dimethylethyl)-D-serine]-10-deglycinamide-, 2-(aminocarbonyl)hydrazide, acetate (salt), Fertilan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C59H84N18O14.C2H4O2/c1-31(2)22-40(49(82)68-39(12-8-20-64-57(60)61)56(89)77-21-9-13-46(77)55(88)75-76-58(62)90)69-54(87)45(29-91-59(3,4)5)74-50(83)41(23-32-14-16-35(79)17-15-32)70-53(86)44(28-78)73-51(84)42(24-33-26-65-37-11-7-6-10-36(33)37)71-52(85)43(25-34-27-63-30-66-34)72-48(81)38-18-19-47(80)67-38;1-2(3)4/h6-7,10-11,14-17,26-27,30-31,38-46,65,78-79H,8-9,12-13,18-25,28-29H2,1-5H3,(H,63,66)(H,67,80)(H,68,82)(H,69,87)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,81)(H,73,84)(H,74,83)(H,75,88)(H4,60,61,64)(H3,62,76,90);1H3,(H,3,4)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](COC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NNC(=O)N.CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético;(2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-carbamimidamido-1-[(2S)-2-[(carbamoilamino)carbamoil]pirrolidin-1-il]-1-oxopentan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-3-[(2-metilpropan-2 -il)oxi]-1-oxopropan-2-il]amino]-3-(4-hidroxifenil)-1-oxopropan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxopropan-2-il]amino]-3-(1H-indol-3-il)-1-oxopropan-2-il]amino]-3-(1H-imidazol-4-il)-1-oxopropan-2-il]-5-oxopirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 1329.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1328.6626 |