Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas Gore Sta-Pure, serie PFL, L/S 14
Código de producto. 15996202
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
Tamaño de los tubos Masterflex L/S 14, DI de 1,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15996202 Tamaño de los tubos Masterflex L/S 14, DI de 1,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15996202
Marca: Masterflex™ 9624114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos para bombas de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex.
  • Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
  • La uniformidad entre lotes ofrece una precisión y una repetibilidad superiores.
  • Los tubos de la serie PCS son un compuesto patentado de silicona curada con platino y ePTFE.
  • Excelente estabilidad del flujo.
  • Sin espalación (fragmentación).
  • Baja permeabilidad a los gases.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NSF-51; 3A; normativa sobre alimentos europea 10/2011; Farmacopea europea; sin DEHP; 1935/2004; sin ftalato; RoHS; ADCF; FDA; USP
Descripción Compuesto patentado de silicona curada con platino y ePTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud global (imperial) 1 pies
Longitud global (métrico) 0,305 m
Para utilizar con Serie de bombas L/S
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Tamaño de los tubos Tamaño de los tubos Masterflex L/S 14, DI de 1,6 mm
Caudal Máx: 130 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Método de esterilización Autoclave, SIP
Presión máxima 100 psi
Nivel de vacío Máx: 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas