Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE PFL Tubería
Código de producto. 17897943
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Tamaño de la unidad:
0.31 cm
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
17897943 6,4 mm 0.31 cm
17887943 1,6 mm 0.31 cm
17215103 3,2 mm cada uno
17877943 4,8 mm 0.31 cm
17857933 8,0 mm 0.31 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17897943 Proveedor Watson-Marlow Tubing N.º de proveedor 966.0064.016
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
GORE™ STA-PURE PFL Los tubos, anteriormente conocidos como tubos Chem-sure, manejan casi todos los productos químicos agresivos, incluidos solventes orgánicos como metiletilcetona, tolueno y acetona.
  • STA-PURE PFL Maneja casi todos los productos químicos agresivos, incluidos disolventes orgánicos como metiletilcetona, tolueno y acetona.
  • STA-PURE PFL es un compuesto de alto rendimiento de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) y un perfluoroelastómero curado con platino, que proporciona una resistencia química extraordinaria, una vida útil extremadamente larga y presiones de ruptura muy altas.
  • Está libre de plastificantes, aceptores de ácido y otros coadyuvantes de procesamiento, lo que lo convierte en uno de los tubos más puros disponibles.
  • Las pruebas de lixiviabilidad con acetato de etilo arrojaron un total de extraíbles 100 veces menor que otros materiales de tubos de fluoroelastómero.
  • Además, STA-PURE PFL Tiene pruebas de clase VI para aplicaciones farmacéuticas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material ePTFE, FFKM curado con platino
Longitud global (imperial) 12 in
Longitud global (métrico) 305 mm
Grosor (imperial) 0,25 in
Grosor (métrico) 6.4 mm
Color Blanco apagado
Dureza 85 (Costa A, ±10)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto PFL Tubería