Learn More
Thermo Scientific™ GoPure™ MabCaptureC™ Screening Plate, 96-well, 20 μL
Código de producto. 30131939 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30131939 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 30131939 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A65812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00€
    886.00€ / paquete de 1
    Ahorro 36.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific™ GoPure™ MabCaptureC™ 96-well screening plates contain MabCaptureC Affinity Matrix and provide a versatile platform for sample preparation, handling, and analysis.
GoPure MabCaptureC™ 96-well screening plates contain MabCaptureC Affinity Matrix and provide a versatile platform for sample preparation, handling, and analysis. They accommodate multiple samples simultaneously to achieve high throughput and data generation.
These pre-filled screening plates have the following features:
  • High-throughput screening capability enabling multiple conditions to be evaluated in a single plate experiment
  • 20 μL per well, helping preserve sample while maximizing data generation
  • Ready-to-use 96-well format for efficient evaluation of Thermo Scientific resins
Especificaciones
Concentración 220 μL Resin Slurry/Well
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C. Do not freeze.
Condiciones de envío Wet Ice
Tamaño de partículas 70 μm
Formulario Pulpa de resina
Línea de productos Thermo Scientific
Cantidad 1 placa
Para utilizar con (aplicación) Chromatography
Tipo Affinity Screening Plate
Volumen de muestra 20 μL
Tipo de ligando Engineered rProtein A
Formato 96-well Filter Plate
Capacidad (métrico) 800 μL
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.