Learn More
Gomisin G, MedChemExpress
Código de producto. 16489138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489138 10 mg 10 miligramos
16441548 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0858
MedChemExpress Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior; exhibits potent anti-HIV activity with EC50 and therapeutic index (TI) values of 0.006 microgram/mL and 300, respectively.
Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gomisin G
CAS 62956-48-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32O9
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.18 mM)
SMILES COC1=C(OCO2)C2=CC([C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@](O)(C)[C@@H](C)C4)=C1C(C4=CC(OC)=C5OC)=C5OC
Peso molecular (g/mol) 536.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.57
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus