Learn More
Golvatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Golvatinib |
| CAS | 928037-13-2 |
| Fórmula molecular | C33H37F2N7O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-Fluoro-4-[[2-[[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]amino]-4-pyridinyl]oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide, N-[2-Fluoro-4-[[2-[[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]carbonyl]amino]pyridin-4-yl]oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide, E-7050, E7050 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H37F2N7O4/c1-40-16-18-41(19-17-40)24-9-14-42(15-10-24)32(45)39-29-21-26(8-13-36-29)46-25-6-7-28(27(35)20-25)38-31(44)33(11-12-33)30(43)37-23-4-2-22(34)3-5-23/h2-8,13,20-21,24H,9-12,14-19H2,1H3,(H,37,43)(H,38,44)(H,36,39,45) |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2CCN(CC2)C(=O)Nc3cc(Oc4ccc(NC(=O)C5(CC5)C(=O)Nc6ccc(F)cc6)c(F)c4)ccn3 |
| Nombre IUPAC | 1-N'-[2-fluoro-4-[2-[[4-(4-metilpiperazin-1-il)piperidina-1-carbonil]amino]piridin-4-il]oxifenil]-1-N-(4-fluorofenil)ciclopropano-1,1-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 633.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 633.2875 |