Learn More
Golidocitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16494108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494108 10 mg 10 miligramos
16460467 50 mg 50 miligramos
16416817 5 mg 5 miligramos
16415086 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107361
MedChemExpress Golidocitinib (AZD4205) is a selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 73 nM, weakly inhibits JAK2 (IC50>14.7 μM), and shows little inhibition on JAK3 (IC50>30 μM).
Golidocitinib (AZD4205) is a selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 73 nM, weakly inhibits JAK2 (IC50>14.7 μM), and shows little inhibition on JAK3 (IC50>30 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Golidocitinib
CAS 2091134-68-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N9O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD4205
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (510.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](N1CCN(C)CC1)C(NC2=C3C(C(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5OC)=NC=C4)=CN3)=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 489.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease