Learn More
Alambre de oro, 2,0 mm de diámetro, Premion™, 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold wire |
| Nombre de nota | 2.0mm (0.08 in.) dia. |
| Cantidad | 25 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈60.6g/m |
| Formulario | Alambre, ≈60,6g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Grado | Premion |