Learn More
Alambre de oro, 2,0 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 cm
5 cm
25 cm
Tamaño de la unidad:
1 cm
25 cm
5 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397048 5 cm 5 cm
11307058 1 cm 1 cm
11387048 25 cm 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014729.BQ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Peso ≈60.6g/m
Formulario Alambre, ≈60,6g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%