Learn More
Alambre de oro, 1,0 mm de diámetro, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317048 2 cm 2 cm
11397038 10 cm 10 cm
11307048 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014726.BP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 15,15 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Cantidad 2 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈15,15g/m