Learn More
Alambre de oro de 0,5 mm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11387038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387038 250 cm 250 cm
11367038 10 cm 10 cm
11377038 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014725.CB
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Aspecto Gold colored wire
Cantidad 250 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈3,79g/m