Learn More
Alambre de oro, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11361538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
250 cm
5 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361538 25 cm 25 cm
11331538 5 cm 5 cm
11351538 100 cm 100 cm
11341538 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11361538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010966.BU
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 3,92 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈3,92 g/m