Learn More
Alambre de oro, 0,35 mm de diámetro, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476725 100 cm 100 cm
15466725 25 cm 25 cm
15412147 500 cm 500 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045084.BY
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 1,82 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Cantidad 100 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈1,82g/m