Learn More
Alambre de oro, 0,05 mm de diámetro, Premion™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 m
25 m
100 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351548 100 m 100 metros
11331548 5 m 5 metros
11341548 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010969.H4
Solicitar formato a granel o personalizado
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Forma: Aprox. 0,04 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Cantidad 100 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,04g/m