Learn More
Alambre de oro, 0,0127 mm de diámetro, 4,88 m, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold wire |
| Nombre de nota | 0.0127mm (0.0005 in.) dia., 4.88m (16 ft.) |
| CAS | 7440-57-5 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.0024g/m |
| Formulario | Alambre |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Au |
| Número MDL | MFCD00003436 |
| Mostrar más |