Learn More
Lámina eutéctica de estaño oro, 0,1 mm de grosor x 43,8 mm de ancho, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383388 10 cm cada uno
11373388 50 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036310.BS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Gold Tin eutectic foil is used in electronic manufacturing. It can be made into dimensions much smaller than soft solders, thereby it is utilized in applications which require the highest level of precision.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Tin eutectic foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Sn; 80:20 wt%
Cantidad 10 cm
Peso ≈6.37g/10cm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091709
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.99%