Learn More
Lámina delgada de oro, 0,006 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold Thinfoil |
| Nombre de nota | 0.006mm (0.00024 in.) thick, not certified pinhole free |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.07g/25x25mm |
| Formulario | Lámina fina, ≈0,07g/25x25 mm, sin agujeros no certificado |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |