Learn More
Solución de metal estándar de oro 1000ppm, para AAS, solución de HCl 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10131670 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10131670 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10131670
Marca: Fisher Chemical J/8028/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Número MDL 3436
Color Incolora
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.