Learn More
Bolo de oro, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464755 5 Pc. paquete de 5
15454755 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014174.KJ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 3,35-3,60 g/bolo, peso aprox.
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored slug
Cantidad 5 Pc.
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario ≈3,35-3,60 g/bolo, peso aproximado - el peso puede diferir
Información de solubilidad Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.