Learn More
Carga de oro, 0,8-6 mm, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361129 1 g 1 g
11381129 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011355.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold shot
Nombre de nota 0.8 to 6mm (0.03 to 0.2 in.)
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formulario Granalla
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Premion