Learn More
OHAUS™ Básculas de bolsillo serie Gold
Código de producto. 13572320 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
100 g/ 0,22 lb.
300 g; 0,6 lb.
500 g, 18 oz.
Modelo:
YA102
YA302
YA501
Legibilidad:
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Tamaño de la unidad
13572320 500 g, 18 oz. YA501 0,1 g cada uno
13552320 300 g; 0,6 lb. YA302 0,05 g cada uno
13562320 100 g/ 0,22 lb. YA102 0,01 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13572320 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 80251912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.90€
    43.30€ / paquete de 1
    Ahorro 5.60€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Perfectas para el pesaje de joyería, monedas y piezas pequeñas. Las básculas de bolsillo serie Gold OHAUS tienen una gran pantalla LCD retroiluminada y calibración externa.
  • Intervalo de tara de capacidad completa
  • Desconexión automática
  • Indicador de estabilidad
  • Indicador de batería baja
  • Carcasa de plástico sólida con tapa abatible
  • Plataforma de pesaje: 2,50D × 2,63 in de ancho (6,4 × 6,7 cm)
  • Dimensiones: 2,75L × 3.875W × 0,875 in de alto (7,0 × 9.8 × 2,2 cm)
  • Peso neto: 2,7 oz.
  • Dos pilas AAA incluidas
Certifications
CE
Compliance
Emisión AS/NZS4251.1, inmunidad AS/NZS4252.1.
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo 2 AAA
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Capacidad 500 g, 18 oz.
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 0,1 g
Formato Gramo, onza, Carat, grano
Incluye Plástico
Linealidad ± 3 g
Material Plástico de ABS, acero inoxidable
Modelo YA501
Repetibilidad ± 3 g
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 77 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 25 °C
Tipo Báscula de bolsillo serie Gold
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,9 x 4,3 x 0,79 pulg (7,5 x 11 x 2 cm)
Longitud (imperial) 2,9 in
Longitud (métrico) 7,5 cm
Anchura (imperial) 4,3 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 0,79 in
Altura (métrico) 2 cm
Peso (imperial) 0,16 lb
Peso (métrico) 0,076 kg