Descripción
- Intervalo de tara de capacidad completa
- Desconexión automática
- Indicador de estabilidad
- Indicador de batería baja
- Carcasa de plástico sólida con tapa abatible
- Plataforma de pesaje: 2,50D × 2,63 in de ancho (6,4 × 6,7 cm)
- Dimensiones: 2,75L × 3.875W × 0,875 in de alto (7,0 × 9.8 × 2,2 cm)
- Peso neto: 2,7 oz.
- Dos pilas AAA incluidas
Certifications
CE
Compliance
Emisión AS/NZS4251.1, inmunidad AS/NZS4252.1.
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | 2 AAA |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE |
| Capacidad | 300 g; 0,6 lb. |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Legibilidad | 0,05 g |
| Formato | Gramo, onza, Carat, grano |
| Incluye | Plástico |
| Linealidad | ± 3 g |
| Material | Plástico de ABS, acero inoxidable |
| Modelo | YA302 |
| Mostrar más |