Learn More
Varilla de oro, 6,35 mm de diámetro, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
11377397 10 mm 10 mm
1 options
Código de producto. 11377397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012555.HF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Cantidad 10 mm
Olor Odorless
Peso ≈6.1g/10mm
Formulario Varilla, ≈6,1 g/10 mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Au
Número MDL MFCD00003436
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion