Learn More
Varilla de oro, 3 mm de diámetro, Premion™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381988 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11381988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011892.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Formato: Aprox. 3,7 cm/5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
CAS 7440-57-5
Aspecto Gold colored rod
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈3,7 cm/5 g
Fórmula molecular Au
Número MDL MFCD00003436
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050