Learn More
Polvo de oro, esférico, APS 3,0-5,5 micrómetros, +99,96 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold powder |
| Forma física | Polvo esférico, S.A. 0,05-0,30m |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | ≥99.96% |