Learn More
Polvo de oro, esférico, APS 0,8-1,5 micrómetros, +99,96(base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339127 250 mg 250 miligramos
11359127 1 g 1 g
11349127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039817.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Densidad aparente 2,44-4,27 g/cm3 (40-70 g/pulg.3), densidad batida: 4,0-9,0 g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Cantidad 250 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.96+%, (metal basis)
Formulario Polvo, esférico, APS 1,5 a 3,0 μ m.