Learn More
Alambre de paladio oro, 0,2 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
50 cm
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349577 25 cm 25 cm
11339577 50 cm 50 cm
11329577 1 m 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041206.BU
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Palladium wire
Nombre de nota 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Pd; 60:40 wt%
Cantidad 25 cm
Formulario Alambre, templado: suave est. 5,05 g/cm (154 g/pie)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00003436
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%