Learn More
Nanopolvo de oro, APS 20-25 nm, +99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457095 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15457095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045822.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanopowder
Color dorado
CAS 7440-57-5
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas APS 20 to 25nm
Formulario Nanopolvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Au
Número MDL MFCD00003436
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Porcentaje de pureza ≥99.95%