Learn More
Nanopartículas de oro, 60 nm, funcionalizadas con amina, PEGiladas 3 kDa, OD50, absorción de 540 nm, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475845 0.5 mL 0.50 ml
15444605 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67365.&I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 540nm absorption
Cantidad 0.5 mL
Tamaño de partículas 60nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido