Learn More
Nanopartículas de oro, 5 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, absorción 515-520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464515 100 mL 100 ml
15454515 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67089.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold sputtering target metal is retained for use as bullion reserves, but some is used within the electronics and jewellery industries, where it is frequently alloyed with other elements to improve the mechanical properties of the metal (e.g. copper and silver). Other uses for the metal are as a heat reflecting coating for glass as well as as a decorative medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metal objetivo pulverizado de oro se conserva para su uso como reserva de corona, pero una parte se utiliza en las industrias de la electrónica y la joyería, en las que se alea con frecuencia con otros elementos para mejorar las propiedades mecánicas del metal (por ejemplo, cobre y plata). Otros usos del metal son como capa de reflexión de calor para el vidrio, así como medio decorativo.
Solubilidad
Insoluble en agua. Es soluble en aqua regia, HNO3/HCl.
Notas
Dispersidad de tamaño <15 %. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Condiciones de almacenamiento recomendadas: 2 - 8 °C. Tolerancia de grosor: 0,381 mm (±0,015 pulg.); tolerancia de diámetro: 0,508 mm (+ 0,020/- 0,0 pulg.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption
Cantidad 100 mL
Olor Odorless
Tamaño de partículas 5nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido
Información de solubilidad Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl.
Porcentaje de pureza 95%