Learn More
Nanopartículas de oro, 20 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, OD1, absorción 524 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405845 100 mL 100 ml
15495835 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67269.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Colloidal gold is an electron-dense, non-fading marker useful as a probe in electron microscopy, light microscopy and immunoblotting. It requires no additional processing for detection, but in some applications the signal can be enhanced by reaction with silver. It can be complexed with biomolecules by strong, non-covalent interactions. Particles less than 15 nm are most useful in transmission electron microscopy and for applications where access to the probe may be hindered by larger particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oro coloidal es un marcador denso en electrones, sin decoloración útil como sonda en microscopía electrónica, microscopía óptica e inmunotransferencia. No requiere procesamiento adicional para la detección, pero en algunas aplicaciones la señal se puede mejorar por reacción con plata. Puede formar complejos con biomoléculas mediante interacciones fuertes, no covalentes. Las partículas inferiores a 15 nm son más útiles en microscopía electrónica de transmisión y para aplicaciones en las que el acceso a la sonda puede verse obstaculizado por partículas más grandes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Es soluble en aqua regia, ácido nítrico y ácido clorhídrico.
Notas
Partículas por ml: 6,54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption
Cantidad 100 mL
Tamaño de partículas 20nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido
Información de solubilidad Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid.