Learn More
Nanopartículas de oro, 20 nm, funcionalizadas con amina, 3 kDa pegilado, OD50, absorción 524 nm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
| Color | Rojo |
| Nombre de nota | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 524nm absorption |
| Cantidad | 0.5 mL |
| Tamaño de partículas | 20nm |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formulario | Líquido |