Learn More
Nanopartículas de oro, 15 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, absorción 520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Para el desarrollo de conjugados de oro de péptidos y proteínas para su uso en aplicaciones como transferencia, microscopía y TEM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
| Color | Rojo |
| Nombre de nota | supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 520nm absorption |
| Cantidad | 25 mL |
| Tamaño de partículas | 15nm |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formulario | Líquido |
| Porcentaje de pureza | 95% |