Learn More
Nanopartículas de oro, 150 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Para el desarrollo de conjugados de oro de péptidos y proteínas para su uso en aplicaciones como transferencia, microscopía y TEM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
| Color | Marrón a rosa |
| Nombre de nota | supplied in 0.1mM PBS |
| Cantidad | 25 mL |
| Tamaño de partículas | 150nm |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formulario | Líquido |
| Porcentaje de pureza | 95% |