Learn More
Nanopartículas de oro, 10 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, OD1, absorción 520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454545 25 mL 25 ml
15464545 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67188.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Para su uso en adsorción de ligandos tiolados como oligonucleótidos y glicoles de polietileno
  • Además, debido a la mayor estabilidad, estas nanopartículas de oro son ideales para su uso en aplicaciones físicas y ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 520nm absorption
Cantidad 25 mL
Olor Odorless
Tamaño de partículas 10nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido