Learn More
Nanopartículas de oro, 100 nm, funcionalizadas con biotina, pegilada, OD 50, suministrada en agua purificada, absorción 572 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485825 0.5 mL 0.50 ml
15454535 0.5 mL 0.50 ml
15464535 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67145.&I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-57-5 | Molecular Formula: Au | Molecular Weight: 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 572nm absorption
Cantidad 0.5 mL
Tamaño de partículas 100nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido