Learn More
Gold(III) chloride trihydrate, Solstice
Código de producto. 15657880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15657880 1 g 1 g
15677880 5 g 5 g
15647880 10 g 10 g
15667880 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15657880 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor G40221G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥49.0% Au basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16961-25-4
Fórmula molecular AuCl4H
Peso molecular (g/mol) 339.77
Número MDL MFCD00149904
Clave InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) chloride trihydrate
Cantidad 1 g
Fórmula lineal HAuCl4 · 3H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.83g/mol
Porcentaje de pureza ≥49% (Au basis)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold(III) chloride trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.