Learn More
Cloruro de oro (III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold(III) Chloride |
| CAS | 13453-07-1 |
| Fórmula molecular | Au Cl3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Gold(III) chloride, Gold trichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | Cl[Au](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | triclorooro |
| Peso molecular (g/mol) | 303.326 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.873 |