Learn More
Cloruro de oro(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368980 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10135263 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10368980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318645000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-07-1
Fórmula molecular AuCl3
Peso molecular (g/mol) 303.32
Número MDL MFCD00014172
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) chloride
Punto de fusión 254.0°C
Nombre de nota 99%
Color Marrón a Amarillo
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 500 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Au)
Fórmula lineal AuCl3
Índice Merck 15, 4556
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.32
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.