Learn More
Cloruro de oro(III), +99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15159293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15159293 5 g Frasco de vidrio 5 g
10047649 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15159293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437080050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-07-1
Fórmula molecular AuCl3
Peso molecular (g/mol) 303.32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) chloride
Punto de fusión 254.0°C
Color Marrón a rojo
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 63.0 to 66.9% (Au)
Fórmula lineal AuCl3
Índice Merck 15,4556
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.32
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado base de trazas de metales