Learn More
Bromuro de oro(III), Premion™, 99,99 % (base metálica), Au 44,6 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326538 1 g 1 g
11336538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012162.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10294-28-7 | Molecular Formula: AuBr3H3 | Molecular Weight: 439.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-28-7
Fórmula molecular AuBr3H3
Peso molecular (g/mol) 439.70
Número MDL MFCD00014171
Clave InChI KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de oro (III)
SMILES Br.Br.Br.[Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) bromide
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Forma física Granular
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.69
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 44.6% min.