Learn More
Bromuro de oro(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404087 1 g 1 g
11414087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19514.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439.70 g/mol
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de oro(III) se utiliza como catalizador en diversas reacciones. Cataliza la reacción entre una unidad eninal y los compuestos carbonilos para formar un compuesto cíclico de seis miembros. Otro uso catalítico del tribromuro de oro es la reacción de sustitución nucleofílica de los alcoholes propargílicos, con el complejo de oro actuando como agente activador del alcohol para facilitar la sustitución. Se puede utilizar como reactivo de ensayo para la presencia de ketamina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-28-7
Fórmula molecular AuBr3H3
Peso molecular (g/mol) 439.70
Número MDL MFCD00014171
Clave InChI KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de oro (III)
SMILES Br.Br.Br.[Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) bromide
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.69
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic