Learn More
Yoduro de oro(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397188 5 g 5 g
11307198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-31-2
Fórmula molecular AuI
Peso molecular (g/mol) 323.87
Número MDL MFCD00014175
Clave InChI ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
Nombre IUPAC gold(1+) iodide
SMILES [I-].[Au+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(I) iodide
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.87
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 8.25 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold (I) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gold iodide