Learn More
Cloruro de oro(I), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571124 5 g Frasco de vidrio 5 g
10232893 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388330050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-29-8
Fórmula molecular AuCl
Peso molecular (g/mol) 232.42
Número MDL MFCD00046175
Clave InChI FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
Nombre IUPAC clorooro
SMILES [Cl-].[Au+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Gold(I) chloride
Punto de fusión 289.0°C
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal AuCl
Índice Merck 15, 4550
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.42
Porcentaje de pureza ≥99%